Läs mer
3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid, TRC
Produktkod. 30011410
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011410 50 mg
30005343 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011410 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN49695050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28328-53-2
Molekylformel C13 H10 N2 O7 S
Molekylvikt (g/mol) 338.29
Synonym Benzoic acid, 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
IUPAC-namn 3-nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc(cc(c1Oc2ccccc2)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic Acid
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10N2O7S/c14-23(20,21)11-7-8(13(16)17)6-10(15(18)19)12(11)22-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,(H,16,17)(H2,14,20,21)
Formel vikt 338.0209