missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic Acid |
| CAS | 116965-16-3 |
| Molekylformel | C8H4F3NO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-3-nitrobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)5-2-1-4(7(13)14)3-6(5)12(15)16/h1-3H,(H,13,14) |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(c(c1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.12 |
| Formel vikt | 235.0092 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?