missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitro-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro-5,6,7,8-tetrahydro-imidazo[1,2-a]pyridin-6-ol |
| CAS | 1100750-18-2 |
| Molekylformel | C7 H9 N3 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ornidazole Related Compound 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N3O3/c11-5-1-2-6-8-3-7(10(12)13)9(6)4-5/h3,5,11H,1-2,4H2 |
| LEDER | OC1CCc2ncc([N+](=O)[O-])n2C1 |
| IUPAC-namn | 3-nitro-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyridin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.165 |
| Formel vikt | 183.064 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?