Läs mer
3-Nitro-5-(trifluormetyl)bensoesyra, 97 %
Produktkod. 11453877
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453877 25 g 25g
11443877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18316.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 328-80-3 | C8H4F3NO4 | 235,118 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 328-80-3
Molekylformel C8H4F3NO4
Molekylvikt (g/mol) 235.118
MDL-nummer MFCD00024509
InChI-nyckel ODCLHXGXGFBBTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethylbenzoic acid, 3-trifluoromethyl-5-nitrobenzoic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-nitro-5 trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4544, acmc-1cr4t, rarechem al bo 1012
PubChem CID 616602
LEDER C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 127 °C till 132 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2284651
Formel vikt 235.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.