Läs mer
3-nitro-5-(trifluormetyl)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302099
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11302099 1 g 1g
15473387 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26113.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 349-57-5 | Molecular Formula: C7H4F3NO3 | Molecular Weight: 207.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 349-57-5
Molekylformel C7H4F3NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.11
MDL-nummer MFCD04973779
InChI-nyckel JDIAMHNYAPDMRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-5-nitrophenol, phenol, 3-nitro-5-trifluoromethyl, pubchem4155, acmc-1cjq4, 3-nitro-5-trifluoromethyl-phenol, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 2756251
IUPAC-namn 3-nitro-5-(trifluormetyl)fenol
LEDER OC1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenol
Smältpunkt 89 °C till 92 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 207.11
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.