Läs mer
3-nitro-5-(trifluormetyl)pyridin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10150842
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10150842
Brand: Thermo Scientific Maybridge RF04994EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 33252-64-1
Molekylformel C6H3F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 208.096
MDL-nummer MFCD00153193
InChI-nyckel JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
IUPAC-namn 3-nitro-5-(trifluormetyl)-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Synonym 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formel vikt 208.09
Procent renhet 97%