Läs mer
3-nitro-5-(trifluormetyl)pyridin-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10307354
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307354 25 g Bärnstensfärgad glasflaska 25g
10374152 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10150842 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10307354 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF04994EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 33252-64-1
Molekylformel C6H3F3N2O3
Molekylvikt (g/mol) 208.096
MDL-nummer MFCD00153193
InChI-nyckel JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775093
IUPAC-namn 3-nitro-5-(trifluormetyl)-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Synonym 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Formel vikt 208.09
Procent renhet 97%