Läs mer
3-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, 95%
Produktkod. 11470947
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470947 1 g 1g
11480947 5 g 5g
11490947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23333.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58032-84-1 | C7H6ClNO4S | 235.64 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58032-84-1
Molekylformel C7H6ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 235.64
MDL-nummer MFCD01859935
InChI-nyckel IUYFKLDRPZLAQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 3-nitrobenzylsulfonyl chloride, 3-nitrophenylmethanesulfonylchloride, benzenemethanesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-nitrophenyl methyl sulfone, acmc-1b04d, 3-nitro-phenylmethane-sulfonyl chloride, 3-nitrophenyl methanesulphonyl chloride, 3-nitrobenzenemethanesulfonyl chloride
PubChem CID 13196775
IUPAC-namn (3-nitrofenyl)metansulfonylklorid
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CS(Cl)(=O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Smältpunkt 95°C to 102°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 235.64
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.