Läs mer
3-Nitro-L-phenylalanine, 95%
Produktkod. 15449468
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15449468 250 mg 250mg
15429468 1 g 1g
15439468 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15449468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63029.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19883-74-0 | C9H10N2O4 | 210.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19883-74-0
Molekylformel C9H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 210.19
MDL-nummer MFCD01860661
InChI-nyckel YTHDRUZHNYKZGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-nitro-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophenylalanine, 3-nitrophenylalanine, l-3-nitro phenylalanine, 2s-2-amino-3-3-nitrophenyl propanoic acid, l-3-nitrophe, melphalan impurity 2, l-3-no2-phe-oh, ncistruc1_000602
PubChem CID 2761812
IUPAC-namn 2-amino-3-(3-nitrofenyl)propansyra
LEDER NC(CC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-L-phenylalanine
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.