Läs mer
3-Nitro-L-tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428853
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428853 100 g 100g
11408853 5 g 5g
11418853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428853 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11018.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
3-Nitro-L-tyrosin används som en indikator på bildandet av peroxinitrit genom NO-beroende oxidativ skada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3-Nitro-L-tyrosin används som en indikator på bildandet av peroxinitrit genom NO-beroende oxidativ skada.
Löslighet Löslig i vatten (delvis blandbar), 1N saltsyra (
50 mg/ml), sur vattenlösning, etanol, DMSO, DMF och PBS (pH 7,2) (∼ 2 mg/ml).
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 621-44-3
Molekylformel C9H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 226.19
MDL-nummer MFCD00007123
InChI-nyckel FBTSQILOGYXGMD-MDOHGIEYNA-N
Synonym 3-nitro-l-tyrosine, 3-nitrotyrosine, h-tyr 3-no2-oh, l-3-nitrotyrosine, tyrosine, 3-nitro, l-tyrosine, 3-nitro, meta-nitro-tyrosine, unii-7coy1ha6hk, tyrosine, 3-nitro-, l, 3-mononitrotyrosine
PubChem CID 65124
ChEBI CHEBI:44454
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxi-3-nitrofenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-L-tyrosine
Smältpunkt ∼230 °C (dekomposition)
Beilstein 2813157
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis blandbar), 1N saltsyra (50 mg/ml), sur vattenlösning, etanol, DMSO, DMF och PBS (pH 7,2) (∽2 mg/ml).
Kvantitet 100 g
Formel vikt 226.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.