Läs mer
3-Nitro-L-tyrosine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro-L-tyrosine-d3 |
| CAS | 213386-10-8 |
| Molekylformel | C9 D3 H7 N2 O5 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | L-Tyrosine-2,3,6-d3','5-nitro- (9CI), 5-Nitro-L-tyrosine-2,3,6-d3, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-3-nitrophenyl-2,5,6-d3)propanoic acid, L-4-Hydroxy-3-nitrophenyl-2,5,6-d3-alanine, 3-Nitro-L-tyrosine-d3, 3-Nitro-L-tyrosine-2,5,6-D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O5/c10-6(9(13)14)3-5-1-2-8(12)7(4-5)11(15)16/h1-2,4,6,12H,3,10H2,(H,13,14)/t6-/m0/s1/i1D,2D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(C[C@H](N)C(=O)O)c([2H])c(c1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(2,3,6-trideuterio-4-hydroxy-5-nitrophenyl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.205 |
| Formel vikt | 229.078 |