missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitro Lidocaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitro Lidocaine |
| CAS | 39942-49-9 |
| Molekylformel | C14 H21 N3 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethyl-3-nitrophenyl)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O3/c1-5-16(6-2)9-13(18)15-14-10(3)7-8-12(11(14)4)17(19)20/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3,(H,15,18) |
| LEDER | CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)ccc(c1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethyl-3-nitrophenyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vikt | 279.1583 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?