Läs mer
3-Nitro-o-fenylendiamin, 98 %
Produktkod. 10205821 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10205821 5 g Glasflaska 5g
10061771 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10205821 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330850050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3694-52-8 | C6H7N3O2 | 153,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3694-52-8
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.14
MDL-nummer MFCD00007722
InChI-nyckel IOCXBXZBNOYTLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-1,2-phenylenediamine, 3-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-3-nitrobenzene, 3-nitrophenylenediamine, 2-amino-6-nitroaniline, 1,2-benzenediamine, 3-nitro, 3-nitro-1,2-benzenediamine, o-phenylenediamine, 3-nitro, unii-wrz63l50zk, ccris 5427
PubChem CID 4359525
IUPAC-namn 3-nitrobensen-1,2-diamin
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-o-phenylenediamine
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157,0 °C till 161,0 °C
Färg Rött
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, I, 10
Formel vikt 153.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Needle-like Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.