Läs mer
3-Nitro-o-xylene, 99%
Produktkod. 11441407
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441407 500 g 500g
11431407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441407 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24917.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 83-41-0 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-41-0
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.17
MDL-nummer MFCD00007162
InChI-nyckel FVHAWXWFPBPFOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-o-xylene, 2,3-dimethylnitrobenzene, nitroxylene, o-xylene, 3-nitro, benzene, 1,2-dimethyl-3-nitro, xylene, ar-nitro, benzene, dimethylnitro, unii-49gnx4cy5w, ccris 3117, 49gnx4cy5w
PubChem CID 6739
IUPAC-namn 1,2-dimetyl-3-nitrobensen
LEDER CC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitro-o-xylene
Smältpunkt 13°C to 15°C
Densitet 1.129
Kvantitet 500 g
Brytningsindex 1.544
UN-nummer UN1665
Beilstein 2045105
Kokpunkt 244°C to 246°C
Formel vikt 151.17
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.