Läs mer
3-Nitroacenaphthene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitroacenaphthene |
| CAS | 3807-77-0 |
| Molekylformel | C12H9NO2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Nitro-acenaphthene, 1,2-Dihydro-3-nitroacenaphthylene, NSC 137392 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c14-13(15)11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1ccc2cccc3CCc1c23 |
| IUPAC-namn | 3-nitro-1,2-dihydroacenaphthylene |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vikt | 199.0633 |