Läs mer
3'-nitroacetofenon, 98+%
Produktkod. 11440133
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440133 250 g 250g
11379459 500 g 500g
11430133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440133 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12155.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 121-89-1 | C8H7NO3 | 165,148 g/mol
3'-Nitroacetofenon används som en mellanprodukt i läkemedelsindustrin för framställning av läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3 -′Nitroacetofenon används som en mellanprodukt i läkemedelsindustrin för framställning av läkemedel.
Löslighet
Lösligt i vatten 0,75 g/L vid °20
C
.Anmärkningar Förvaras svalt, torrt i väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-89-1
Molekylformel C8H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 165.148
MDL-nummer MFCD00007259
InChI-nyckel ARKIFHPFTHVKDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3'-nitroacetophenone, 3-nitroacetophenone, m-nitroacetophenone, 1-3-nitrophenyl ethanone, ethanone, 1-3-nitrophenyl, acetophenone, 3'-nitro, m-acetylnitrobenzene, usaf ma-1, methyl 3-nitrophenyl ketone, 3-nitroacetofenon
PubChem CID 8494
IUPAC-namn 1-(3-nitrofenyl)etanon
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Kemiskt namn eller material 3'-Nitroacetophenone
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Kokpunkt 202 °C
Odör Lite sötare
Kvantitet 250 g
Beilstein 743002
Löslighetsinformation Löslig i vatten 0,75 g/L @ 20 °C.
Formel vikt 165.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.