Läs mer
3'-nitroacetofenon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3'-Nitroacetophenone |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-3-2-4-8(5-7)9(11)12/h2-5H,1H3 |
| Formel vikt | 165.0426 |