missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 115044-52-5 |
| Molekylformel | C6 2H4 H2 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c(N)c([2 H])c(c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.068 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?