Läs mer
3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4 |
| CAS | 115044-52-5 |
| Molekylformel | C6 2H4 H2 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-Nitroaniline D4, Benzen-2,3,4,6-d4-amine','5-nitro- (9CI), 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-nitroaniline, 3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4, 3-Nitroaniline-2,4,5,6-D4, 3-Nitroaniline-d4, 1-Amino-3-nitrobenzene-2,4,5,6-d4, 3-Nitroaniline D4 (phenyl D4), 3-Nitroaniline D4, Benzen-2,3,4,6-d4-amine','5-nitro- (9CI), 2,3,4,6-Tetradeuterio-5-nitroaniline, 3-Nitroaniline-2,4,5,6-d4, 3-Nitroaniline-2,4,5,6-D4, 3-Nitroaniline-d4, 1-Amino-3-nitrobenzene-2,4,5,6-d4, 3-Nitroaniline D4 (phenyl D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(N)c([2H])c(c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.068 |