Läs mer
3-nitroanilin, 98 %
Product Code. 11453344
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
missing translation for 'unitSize'
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11453344 100 g 100g
11463344 500 g 500g
11473344 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11453344 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A10629.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
3-Nitroanilin används vanligtvis som råvara för färgämnen. Det används också som en kemisk mellanprodukt för azokopplingskomponent 17 och färgämnena dispergerar gult 5 och surt blått 29. Kemikalien ändras till andra ämnen (färgämnen och m-nitrofenol) under färgningsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Nitroanilin används vanligtvis som råvara för färgämnen. Det används också som en kemisk mellanprodukt för azokopplingskomponent 17 och färgämnena dispergerar gult 5 och surt blått 29. Kemikalien ändras till andra ämnen (färgämnen och m-nitrofenol) under färgningsprocessen.
Löslighet Det är lösligt
i vatten 0,1 g/100 ml (°20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-09-2
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00007782
InChI-nyckel XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC-namn 3-nitroanilin
LEDER NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Nitroaniline
Smältpunkt 112°C to 114°C
Densitet 0.901
Kokpunkt 306°C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1661
Beilstein 636962
Merck Index 14,6582
Löslighetsinformation It is soluble in water 0.1g/100 ml (20°C).
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Nitroaniline
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitroaniline
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.