Läs mer
3-nitroanilin, 98 %
Produktkod. 11473344
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473344 2500 g 2500g
11453344 100 g 100g
11463344 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10629.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
CAS: 99-09-2 | C6H6N2O2 | 138,13 g/mol
3-Nitroanilin används vanligtvis som råvara för färgämnen. Det används också som en kemisk mellanprodukt för azokopplingskomponent 17 och färgämnena dispergerar gult 5 och surt blått 29. Kemikalien ändras till andra ämnen (färgämnen och m-nitrofenol) under färgningsprocessen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Nitroanilin används vanligtvis som råvara för färgämnen. Det används också som en kemisk mellanprodukt för azokopplingskomponent 17 och färgämnena dispergerar gult 5 och surt blått 29. Kemikalien ändras till andra ämnen (färgämnen och m-nitrofenol) under färgningsprocessen.
Löslighet Det är lösligt
i vatten 0,1 g/100 ml (°20 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från syror, syraklorider, syraanhydrider, klorformater, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-09-2
Molekylformel C6H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 138.13
MDL-nummer MFCD00007782
InChI-nyckel XJCVRTZCHMZPBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitroaniline, benzenamine, 3-nitro, 3-nitrophenylamine, nitranilin, 3-aminonitrobenzene, fast orange base r, azobase mna, devol orange r, m-nitrophenylamine, 3-nitrobenzenamine
PubChem CID 7423
IUPAC-namn 3-nitroanilin
LEDER NC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitroaniline
Smältpunkt 112 °C till 114 °C
Densitet 0.901
Kokpunkt 306 °C
Kvantitet 2500 g
UN-nummer UN1661
Beilstein 636962
Merck Index 14,6582
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten 0,1 g/100 ml (20 °C).
Formel vikt 138.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.