Läs mer
3-nitrobensaldehyd, 99 %
Produktkod. 11369459
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11369459 500 g 500g
11480134 250 g 250g
11470134 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11369459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13594.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 99-61-6 | C7H5NO3 | 151,121 g/mol
3-Nitrobensaldehyd används vid syntes av andra organiska föreningar, allt från läkemedel till plasttillsatser och mellanprodukter för bearbetning av parfym- och smakämnen och vid framställning av vissa anilinfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 3-Nitrobensaldehyd används vid syntes av andra organiska
föreningar, allt från läkemedel till plasttillsatser och mellanprodukter för bearbetning av parfym- och smakämnen och vid framställning av vissa anilinfärgämnen.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-61-6
Molekylformel C7H5NO3
MDL-nummer MFCD00007249
InChI-nyckel ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 3-nitro, 3-formylnitrobenzene, meta-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, m-nitro, 5-nitrobenzaldehyde, unii-g4o92ko71z, 3-nitro-benzaldehyde, ccris 1784, m-nitro-benzaldehyde
PubChem CID 7449
IUPAC-namn 3-nitrobensaldehyd
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzaldehyde
Smältpunkt 57 °C till 59 °C
Kokpunkt 164 °C (23 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 386795
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,6587
Löslighetsinformation Svagt löslig i vattenlösning.
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(C=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Formel vikt 151.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.