Läs mer
3-Nitrobensaldehyd, TRC
Produktkod. 30134181
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134181 5 g
30137233 10 g
30009522 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134181 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4921355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 99-61-6
Molekylformel C7 H5 N O3
Molekylvikt (g/mol) 151.12
Synonym Benzaldehyde, 3-nitro-, Benzaldehyde, m-nitro- (8CI), 3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, NSC 5504, m-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
IUPAC-namn 3-nitrobensaldehyd
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
Formel vikt 151.0269