Läs mer
3-Nitrobensaldehyd, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrobenzaldehyde |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H |
| Formel vikt | 151.0269 |