Läs mer
3-nitrobensamidoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458797
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15458797 5 g 5g
15448797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52212.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 5023-94-9 | Molekylformel: C7H7N3O3 | Molekylvikt: 181,15 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5023-94-9
Molekylformel C7H7N3O3
Molekylvikt (g/mol) 181.15
MDL-nummer MFCD00053609
InChI-nyckel ZAIHFKLUPWFUGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzamidine, m-nitrobenzamide oxime, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzimidamide, m-nitrobenzamidoxime, n-hydroxy-3-nitro-benzenecarboximidamide, n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide, benzenecarboximidamide, n-hydroxy-3-nitro, z-n'-hydroxy-3-nitrobenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 6424871
IUPAC-namn N'-hydroxi-3-nitrobensenkarboximidamid
LEDER N\C(=N/O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzamidoxime
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.