Läs mer
3-Nitrobenzene-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrobenzene-1,2-diol |
| CAS | 6665-98-1 |
| Molekylformel | C6H5NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Nitro-pyrocatechol, 1,2-Dihydroxy-3-nitrobenzene, 2,3-Dihydroxynitrobenzene, 2-Hydroxy-3-nitrophenol, 3-Nitrocatechol, 3-Nitropyrocatechol, NSC 407241 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO4/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,8-9H |
| LEDER | O=N(C1=C(O)C(O)=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | 3-nitrobenzene-1,2-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 155.11 |
| Formel vikt | 155.02 |