Läs mer
3-nitrobensensulfonsyra, natriumsalt, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10656974 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
Produktkod. 10656974
Brand: Thermo Scientific Acros 209120025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 127-68-4 | C6H4NNaO5S | 225.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127-68-4
Molekylformel C6H4NNaO5S
Molekylvikt (g/mol) 225.15
MDL-nummer MFCD00007490
InChI-nyckel LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 3-nitrobenzenesulfonate, 3-nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, sodium 3-nitrobenzenesulphonate, sodium m-nitrobenzenesulfonate, nitrol s, tiskan czech, ludigol, ludigol f,60, benzenesulfonic acid, 3-nitro-, sodium salt, unii-1f11sxj4c6
PubChem CID 31389
IUPAC-namn natrium;3-nitrobensensulfonat
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzenesulfonic acid, sodium salt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 350.0°C
Färg Gult
pH 6 to 10 (1% aq. soln.)
Flampunkt >100°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel O2NC6H4SO3Na
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 11, 68
Löslighetsinformation Solubility in water: 200g/L water (20°C)
Formel vikt 225.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.