Läs mer
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 97%
Produktkod. 10117800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 10117800
Brand: Thermo Scientific Acros 415841000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-51-7
Molekylformel C6H4ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 221.62
MDL-nummer MFCD00007435
InChI-nyckel MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC-namn 3-nitrobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 60.0°C to 65.0°C
Färg Beige till Gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SO2ClC6H4NO2
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 221.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.