Läs mer
3-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 98%
Produktkod. 11483248
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483248 100 g -
11463248 5 g 5g
11473248 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483248 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17670.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 121-51-7 | C6H4ClNO4S | 221.611 g/mol
Det används som en biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av: acyl-2-aminobensimidazolanaloger och 6-klor-2-metyl-3-{1-[(3-nitrofenyl)sulfonyl]-lH-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en biokemikalie för proteomikforskning. Det används också vid framställning av: acyl-2-aminobensimidazolanaloger och 6-klor-2-metyl-3-{1-[(3-nitrofenyl)sulfonyl]-lH-pyrazol-3-yl}imidazo[1,2-a]pyridin.
Löslighet Hydrolyserar långsamt
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, aktiva metaller och baser. Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, torr plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-51-7
Molekylformel C6H4ClNO4S
Molekylvikt (g/mol) 221.611
MDL-nummer MFCD00007435
InChI-nyckel MWWNNNAOGWPTQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrophenylsulfonyl chloride, 3-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-nitro, 3-nitrobenzenesulphonyl chloride, 3-nitro-benzenesulfonyl chloride, m-nitrophenylsulfonyl chloride, m-nitrobenzenesulfonyl chloride, unii-kn1z8wpl9u, benzenesulfonyl chloride, m-nitro, kn1z8wpl9u
PubChem CID 8476
IUPAC-namn 3-nitrobensensulfonylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 59°C to 63°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 746542
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vikt 221.62
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.