Läs mer
3-nitrobenso[b]furan-5-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10743823
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10743823 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10743823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW03534DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzo[b]furan-5-ol
CAS 126318-27-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C8H5NO4
MDL-nummer MFCD00114881
Kvantitet 1 g
Synonym 3-nitrobenzo b furan-5-ol, 5-benzofuranol,3-nitro, acmc-20e4do, 3-nitro-5-benzofuranol, 3-nitrobenzofuran-5-ol, 3-nitro-5-hydroxybenzofuran, 5-hydroxy-3-nitrobenzo b furan, 5-hydroxy-3-nitro-1-benzofuran
InChI-nyckel ZQPBTBWGCWHIGU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1O)C(=CO2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-nitro-l-bensofuran-5-ol
Molekylvikt (g/mol) 179.131
PubChem CID 2797494
Formel vikt 179.13
Procent renhet 97%