Läs mer
3-nitrobensoesyra, 99 %
Produktkod. 13428338 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13428338 5 kg 5kg
10014623 100 g 100g
10745051 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13428338 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128450051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 121-92-6 | C7H5NR4 | 167,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-92-6
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007251
InChI-nyckel AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzoic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 139,0 °C till 143,0 °C
Färg Grön till gul
Flampunkt 190 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel O2NC6H4CO2H
Kvantitet 5 kg
Beilstein 09,376
Fieser 13,231
Merck Index 14,6589
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3 g/L (25 °C). Andra lösligheter: 1g/3 ml alkohol - 1 g/2 ml metanol, 1 g/4 ml eter - 1 g/2,5 ml aceton, 1 g/18 ml kloroform, lätt löslig i bensen och koldisulfid
Formel vikt 167.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.