Läs mer
3-nitrobensoesyra, 99 %
Produktkod. 11495583
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11495583 1000 g 1000g
11405593 250 g 250g
11415593 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495583 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13494.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 121-92-6 | C7H5NO4 | 167,12 g/mol
3-Nitrobensoesyra användes för att undersöka ozonets roll som ytterligare nedbrytnings- eller efterbehandlingsreagens vid nedbrytningen av o-, m- och p-nitobensoesyror
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3
-Nitrobensoesyra användes för att undersöka ozonets roll som ytterligare nedbrytnings- eller slutbehandlingsreagens vid nedbrytningen av o-,
m
- och p-nitobensoesyror. Löslighet
Löslig i vatten. Olösligt i ättiksyra.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-92-6
Molekylformel C7H5NO4
Molekylvikt (g/mol) 167.12
MDL-nummer MFCD00007251
InChI-nyckel AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzoic acid, m-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-nitro, benzoic acid, m-nitro, meta-nitrobenzoic acid, metanitrobenzoic acid, m-nitrobenzenecarboxylic acid, 3-nitro-benzoic acid, ccris 2335, nitrobenzoic 3-acid
PubChem CID 8497
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzoic acid
Smältpunkt 140 °C till 143 °C
Densitet 1.494
Kvantitet 1000 g
Beilstein 908644
Merck Index 14,6589
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Olöslig i ättiksyra.
Formel vikt 167.12
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.