missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 32238559
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
32238559 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 32238559 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8006459025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzoic acid
CAS 121-92-6
Densitet 1.49 g/cm³ at 20°C
Flampunkt 189.6°C (Pensky-Martens closed cup)
Smältområde 139°C to 142°C
Molekylformel 3-(NO2)C6H4COOH
Kvantitet 25 kg
Synonym 3-Nitrobenzoic acid, 3-Nitrobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 167.12
Kvalitet Not Available
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.