missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitrobenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 121-92-6 |
| Smältpunkt | 139°C to 142°C |
| Densitet | 1.49 g/cm3 at 20°C |
| Molekylformel | 3-(NO2)C6H4COOH |
| MDL-nummer | MFCD00007251 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 3-Nitrobenzoic acid, 3-Nitrobenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.12 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?