Läs mer
3-nitrobenzonitril, 98 %
Produktkod. 11492488
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492488 10 g 10g
11359459 25 g 25g
11402498 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15821.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148,121 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-24-9
Molekylformel C7H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.121
MDL-nummer MFCD00007194
InChI-nyckel RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
IUPAC-namn 3-nitrobensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzonitrile
Smältpunkt 114 °C till 117 °C
Kokpunkt 165 °C (21 mmHg)
Odör Mandelliknande
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 637674
Formel vikt 148.12
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.