Läs mer
3-nitrobenzonitril, 98 %
Produktkod. 10580784 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10580784 5 g Glasflaska 5g
10645232 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10580784 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 173520050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-24-9 | C7H4N2O2 | 148,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-24-9
Molekylformel C7H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.12
MDL-nummer MFCD00007194
InChI-nyckel RUSAWEHOGCWOPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-nitro, m-nitrobenzonitrile, 3-cyanonitrobenzene, m-cyanonitrobenzene, benzonitrile, m-nitro, 3-cyano-1-nitrobenzene, 3-nitro-benzonitrile, ccris 2327, 3-nitrobenzenecarbonitrile, 3-nitrobenzonitril
PubChem CID 12079
IUPAC-namn 3-nitrobensonitril
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzonitrile
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 115°C to 119°C
Färg Gult
Kokpunkt 165°C (21.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4CN
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 385
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freele soluble in ether and alcohol
Formel vikt 148.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller nålar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitrobenzonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.