Läs mer
3-nitrobenzotrifluorid, 97 %
Produktkod. 11322306
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322306 100 g 100g
11312306 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322306 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05948.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 98-46-4 | C7H4F3NO2 | 191,109 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-46-4
Molekylformel C7H4F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 191.109
MDL-nummer MFCD00007260
InChI-nyckel WHNAMGUAXHGCHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, m-nitrobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl nitrobenzene, m-nitrotrifluorotoluene, benzene, 1-nitro-3-trifluoromethyl, 1,3-nitrobenzotrifluoride, m-nitrotrifluortoluol, usaf ma-5, 3-trifluoromethylnitrobenzene
PubChem CID 7386
IUPAC-namn 1-nitro-3-(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzotrifluoride
Smältpunkt -5 °C
Densitet 1.435
Kokpunkt 201 °C till 205 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.472
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2306
Beilstein 2051362
Formel vikt 191.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.