Läs mer
3-Nitrobenzotrifluorid, Mikromol™
Produktkod. 30051235
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051235 100 mg
1 options
Produktkod. 30051235 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0161.10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-nitrobenzotrifluorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzotrifluoride
CAS 98-46-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Nitrobenzotrifluoride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H4 F3 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Nitrobenzotrifluoride
InChI formel InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-3-6(4-5)11(12)13/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1-nitro-3-(trifluormetyl)bensen
Molekylvikt (g/mol) 191.11
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 191,0194 g/mol