Läs mer
3-nitrobenzoylklorid, 98 %
Produktkod. 11493234
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493234 250 g 250g
11483234 50 g 50g
11473234 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10579.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 121-90-4 | C7H4ClNO3 | 185,563 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-90-4
Molekylformel C7H4ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 185.563
MDL-nummer MFCD00007247
InChI-nyckel NXTNASSYJUXJDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-nitro, benzoyl chloride, m-nitro, 3-nitro-benzoyl chloride, ccris 1186, m-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove, 3-nitrobenzoylchloride, chlorid kyseliny m-nitrobenzoove czech, m-nitrobenzoylchlorid
PubChem CID 8495
IUPAC-namn 3-nitrobensoylklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzoyl chloride
Smältpunkt 31 °C till 35 °C
Densitet 1.42
Kokpunkt 276 °C till 278 °C (dekomposition)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 777186
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 185.57
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.