Läs mer
3-nitrobenzoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrobenzoyl Chloride |
| CAS | 121-90-4 |
| Molekylformel | C7H4ClNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | m-Nitrobenzoyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 3-nitrobenzoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.56 |
| Formel vikt | 184.988 |