Läs mer
3-nitrobenzoylklorid, TRC
Produktkod. 30468225
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30468225 1 mg
1 options
Produktkod. 30468225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4936151MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzoyl Chloride
CAS 121-90-4
Molekylformel C7H4ClNO3
Kvantitet 1 mg
Synonym m-Nitrobenzoyl chloride
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO3/c8-7(10)5-2-1-3-6(4-5)9(11)12/h1-4H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)Cl
IUPAC-namn 3-nitrobenzoylklorid
Molekylvikt (g/mol) 185.56
Formel vikt 184.988