Läs mer
3-Nitrobenzoylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrobenzoylacetonitrile |
| CAS | 21667-64-1 |
| Molekylformel | C9 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Acetonitrile','(m-nitrobenzoyl)- (6CI,7CI,8CI), 3-Nitro-β-oxobenzenepropanenitrile, 2-(3-Nitrobenzoyl)acetonitrile, 3-Nitrobenzoylacetonitrile, 3-Nitrophenacyl cyanide, m-Nitrophenacyl cyanide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6N2O3/c10-5-4-9(12)7-2-1-3-8(6-7)11(13)14/h1-3,6H,4H2 |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cccc(c1)C(=O)CC#N |
| IUPAC-namn | 3-(3-nitrophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 190.155 |
| Formel vikt | 190.038 |