Läs mer
3-nitrobenzylalkohol, 99 %
Beskrivning
3-Nitrobensylalkohol är det bästa substratet för cytosolisk alkoholdehydrogenas. 3-nitrobensylalkohol användes som matris under masspektrometri med snabb atombombardement. Det användes för att isolera palmitylerat peptidfragment från bovint rhodopsin och dess karakterisering genom masspektrometri. Den har använts som en flytande matris för snabbt atombombardement[1] och matrisassisterad laserdesorptionsjonisering. Vid elektrosprayjonisering doppas 3-NBA till spraylösningsmedel med låg ytspänning för att öka analytladdningen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrobenzyl alcohol |
| Smältpunkt | 29 °C till 33 °C |
| Färg | Gult |
| Densitet | 1.300 g/mL |
| Kokpunkt | 175 °C till 180 °C (3 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.573 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 2044769 |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Nitrobenzyl alcohol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Nitrobenzyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.