Läs mer
3-Nitrobenzyl chloride, 98%
Produktkod. 11452798
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11452798 10 g 10g
11462798 50 g 50g
11472798 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11452798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16775.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-23-8 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-23-8
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007272
InChI-nyckel APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
IUPAC-namn 1-(klormetyl)-3-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzyl chloride
Smältpunkt 43°C to 47°C
Kokpunkt 150°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 742794
Formel vikt 171.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.