Läs mer
3-Nitrobenzyl chloride, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10229930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10229930 25 g Glass bottle 25g
10177460 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10229930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 404900250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 619-23-8
Molekylformel C7H6ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 171.58
MDL-nummer MFCD00007272
InChI-nyckel APGGSERFJKEWFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-3-nitrobenzene, m-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-3-nitrotoluene, benzene, 1-chloromethyl-3-nitro, toluene, alpha-chloro-m-nitro, .alpha.-chloro-m-nitrotoluene, unii-ojl133898o, 3-nitrobenzylchloride, ccris 2324
PubChem CID 12078
IUPAC-namn 1-(chloromethyl)-3-nitrobenzene
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(CCl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzyl chloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 41°C to 46°C
Färg Brown to Yellow
Kokpunkt 85°C to 87°C (5.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel O2NC6H4CH2Cl
Kvantitet 25 g
Formel vikt 171.58
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Solid