missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Nitrobenzyl-d6 Alcohol, CDN

Produktkod. 30318488
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30318488 0.25 g -
30313625 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30318488 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND63280.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzyl Alcohol-D6
CAS 1219795-18-2
Molekylformel C7 D6 H N O3
Kvantitet 0.25 g
Synonym 3-Nitrobenzyl-d6 Alcohol, 3-Nitrobenzene-d4-methan-d2-ol, (3-Nitrophenyl-2,4,5,6-d4)methanol-d2, 3-Nitrobenzyl alcohol-D6, m-(Hydroxymethyl)nitrobenzene-d6, m-Nitrobenzyl-d6 alcohol
InChI formel InChI=1 S/C7H7NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4,9 H,5H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5D2
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn dideuterio-(2,3,4,6-tetradeuterio-5-nitrophenyl)methanol
Molekylvikt (g/mol) 159.1724
Formel vikt 159.0803 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.