Läs mer
3-Nitrobenzylamine hydrochloride, 97%
Produktkod. 10347700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347700 1 g Glasflaska 1g
10752611 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184730010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26177-43-5 | C7H8N2O2·HCl | 188.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26177-43-5
Molekylformel C7H8N2O2·HCl
Molekylvikt (g/mol) 188.62
MDL-nummer MFCD00012858
InChI-nyckel DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
IUPAC-namn (3-nitrofenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 226°C to 231°C
Färg Tan till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel O2NC6H4CH2NH2·HCl
Kvantitet 1 g
Beilstein 12, 1076
Formel vikt 188.62
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.