Läs mer
3-Nitrobenzylamine hydrochloride, 97%
Produktkod. 11470957
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470957 1 g 1g
11480957 5 g 5g
11490957 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470957 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23349.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 26177-43-5 | C7H9ClN2O2 | 188.611 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26177-43-5
Molekylformel C7H9ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.611
MDL-nummer MFCD00012858
InChI-nyckel DLZXLCHQWOZGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, 3-nitrobenzylamine hcl, 3-nitrobenzylammonium hydrochloride, benzenemethanamine, 3-nitro-, monohydrochloride, 1-3-nitrophenyl methanamine hydrochloride, pubchem7485, chembl13978, m-nitrobenzylamine hydrochloride, 3-nitrobenzyl amine hydrochloride
PubChem CID 2724030
IUPAC-namn (3-nitrofenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Smältpunkt ∼225°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 188.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.