missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Nitrofluoranthene-d9, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Nitrofluoranthene (D9) |
| CAS | 350820-11-0 |
| Molekylformel | C16 D9 N O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Fluoranthene-1,2,3,5,6,7,8,9,10-d9, 4-nitro- (9 CI), 3-Nitrofluoranthene-d9, 3-Nitrofluoranthene-D9, 4-Nitrofluoranthene-d9, 4-Nitrofluoranthene-1,2,3,5,6,7,8,9,10-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H9NO2/c18-17(19)15-9-8-13-11-5-2-1-4-10(11)12-6-3-7-14(15)16(12)13/h1-9 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c(c1[2 H])c3c([2 H])c([2 H])c([2 H])c4c(c([2 H])c([2 H])c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,5,6,7,8,9,10-nonadeuterio-4-nitrofluoranthene |
| Molekylvikt (g/mol) | 256.3036 |
| Formel vikt | 256.1198 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?