Läs mer
3-(Nitromethyl)-5-methyl-4-hexenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Nitromethyl)-5-methyl-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1136478-28-8 |
| Molekylformel | C10H17NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 5-Methyl-3-(nitromethyl)-4-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-15-10(12)6-9(5-8(2)3)7-11(13)14/h5,9H,4,6-7H2,1-3H3 |
| LEDER | O=C(CC(CN(=O)=O)/C=C(C)\C)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 5-methyl-3-(nitromethyl)hex-4-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.12 |